4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Nitrophenyl)(phenyl)sulphane
OR10071-1G OR10071-25G OR10071-5G
APOSOR10071-1GEA 22 EUR
APOSOR10071-1G APOSOR10071-25G APOSOR10071-5G
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Formule: C₁₂H₉NO₂S
MW: 231.27 g/mol
Smeltpunt: 56…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024700
CAS nummer: 952-97-6