Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR100752-1G OR100752-5G
APOSOR100752-1GEA 87.6 EUR
APOSOR100752-1G APOSOR100752-5G
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Formule: C₁₀H₈O₂S
Smeltpunt: 108…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051637
CAS nummer: 1131-09-5
EINECS: 214-461-2