Pentylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Amylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine, n-Pentylamine, 1-Pentylamine
OR10079-100G OR10079-25G
APOSOR10079-100GEA 155 EUR
APOSOR10079-100G APOSOR10079-25G
Pentylamine
Pentylamine
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂
MW: 87.16 g/mol
Kookpunt: 103…105 °C
Smeltpunt: –50 °C
Dichtheid: 0.752 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 1 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008236
CAS nummer: 110-58-7
EINECS: 203-780-2
UN: 1106
ADR: 3+8 II
Merck Index: 13,00602