5-Aminopentan-1-ol 50% in aqueous solution
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10081-100G OR10081-25G
APOSOR10081-100GEA 151 EUR
APOSOR10081-100G APOSOR10081-25G
5-Aminopentan-1-ol 50% in aqueous solution
5-Aminopentan-1-ol
Formule: C₅H₁₃NO
Kookpunt: 122 °C/16mmHg
Smeltpunt: 35…37 °C
Dichtheid: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008237
CAS nummer: 2508-29-4
UN: 2735
ADR: 8,III