Ethyl-7-bromoheptanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-Bromoheptanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-bromoheptanoate
OR10083-100G OR10083-25G OR10083-5G
APOSOR10083-100GEA 246 EUR
APOSOR10083-100G APOSOR10083-25G APOSOR10083-5G
Ethyl-7-bromoheptanoate
Ethyl-7-bromoheptanoate
Formule: C₉H₁₇BrO₂
MW: 237.14 g/mol
Kookpunt: 112 °C/5mmHg
Dichtheid: 1.217 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037103
CAS nummer: 29823-18-5
EINECS: 249-883-6