(3-Bromopropyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10084-25G OR10084-1G OR10084-5G
APOSOR10084-25GEA 29.2 EUR
APOSOR10084-25G APOSOR10084-1G APOSOR10084-5G
(3-Bromopropyl)benzene 95%
(3-Bromopropyl)benzene
Formule: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Kookpunt: 219…220 °C
Dichtheid: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000257
CAS nummer: 637-59-2
EINECS: 211-294-7