5-Chloro-2-pentanone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloropentan-2-one
OR10086-100G OR10086-25G OR10086-250G
APOSOR10086-100GEA 24.9 EUR
APOSOR10086-100G APOSOR10086-25G APOSOR10086-250G
5-Chloro-2-pentanone 97%
5-Chloro-2-pentanone
Formule: C₅H₉ClO
Kookpunt: 63…64 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001008
CAS nummer: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
UN: 1224
ADR: 3,III