3-Aminothiophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Aminophenyl mercaptan, 3-Mercaptoaniline, 3-Aminobenzenethiol
OR1010-100G
OR1010-25G
OR1010-5G
APOSOR1010-100GEA
215
EUR
APOSOR1010-100G
APOSOR1010-25G
APOSOR1010-5G
3-Aminothiophenol 97%
3-Aminothiophenol
Formule:
C₆H₇NS Kookpunt: 123…125 °C/8mmHg Dichtheid: 1,179 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 79 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00007791 CAS nummer: 22948-02-3 EINECS: 245-344-4 UN: 3267 ADR: 8,II |