Cyclopropyl methyl ketone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10100-100G OR10100-25G OR10100-500G
APOSOR10100-100GEA 65.8 EUR
APOSOR10100-100G APOSOR10100-25G APOSOR10100-500G
Cyclopropyl methyl ketone
Cyclopropyl methyl ketone
Formule: C₅H₈O
Kookpunt: 113…114 °C
Smeltpunt: < –70 °C
Dichtheid: 0,898 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 16 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001297
CAS nummer: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable