4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1011-1G OR1011-25G OR1011-5G
APOSOR1011-1GEA 176 EUR
APOSOR1011-1G APOSOR1011-25G APOSOR1011-5G
4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
4-(4-Bromophenyl)pyrazole
Formule: C₉H₇BrN₂
Smeltpunt: 208…211 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06800354
CAS nummer: 849021-16-5