1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
OR10114-100G OR10114-500G OR10114-250G
APOSOR10114-100GEA 22 EUR
APOSOR10114-100G APOSOR10114-500G APOSOR10114-250G
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Formule: C₅H₁₀N₂O
MW: 114.15 g/mol
Kookpunt: 224…226 °C
Smeltpunt: 8 °C
Dichtheid: 1.056 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003188
CAS nummer: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
Merck Index: 13,03275