Dioctylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10117-100G OR10117-25G
APOSOR10117-100GEA 132 EUR
APOSOR10117-100G APOSOR10117-25G
Dioctylamine
Dioctylamine
Formule: C₁₆H₃₅N
Kookpunt: 297…298 °C
Smeltpunt: 13…16 °C
Dichtheid: 0,799 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009557
CAS nummer: 1120-48-5
EINECS: 214-311-6
UN: 2735
ADR: 8,III