3-(4-Nitrophenoxy)propionic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10128-1G OR10128-5G
APOSOR10128-1GEA 39.5 EUR
APOSOR10128-1G APOSOR10128-5G
3-(4-Nitrophenoxy)propionic acid 97+%
3-(4-Nitrophenoxy)propionic acid
Formule: C₉H₉NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043748
CAS nummer: 10572-16-4