2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1013-1G OR1013-5G
APOSOR1013-1GEA 220 EUR
APOSOR1013-1G APOSOR1013-5G
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Formule: C₈H₈Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094615
CAS nummer: 112230-20-3