2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10133-100G OR10133-25G
APOSOR10133-100GEA 65.8 EUR
APOSOR10133-100G APOSOR10133-25G
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007870
CAS nummer: 394-31-0