(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
OR10134-100G OR10134-25G OR10134-500G
APOSOR10134-100GEA 51.2 EUR
APOSOR10134-100G APOSOR10134-25G APOSOR10134-500G
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
Formule: C₃H₉NO₂
Kookpunt: 264…265 °C
Dichtheid: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008140
CAS nummer: 616-30-8
EINECS: 210-475-8
UN: 2735
ADR: 8,II