1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10135-2.5KG OR10135-500G OR10135-100G
APOSOR10135-2.5KGEA 242 EUR
APOSOR10135-2.5KG APOSOR10135-500G APOSOR10135-100G
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin 98%
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Formule: C₅H₆Br₂N₂O₂
Vlampunt: 155 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003189
CAS nummer: 77-48-5
EINECS: 201-030-9
UN: 3087
ADR: 5.1+6.1,II