1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10136-1G OR10136-5G OR10136-25G
APOSOR10136-1GEA 58.4 EUR
APOSOR10136-1G APOSOR10136-5G APOSOR10136-25G
1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin
1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin
Formule: C₅H₆BrClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037350
CAS nummer: 16079-88-2
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II