3-Methylthiophene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10137-25G OR10137-100G OR10137-500G
APOSOR10137-25GEA 22 EUR
APOSOR10137-25G APOSOR10137-100G APOSOR10137-500G
3-Methylthiophene 99%
3-Methylthiophene
Formule: C₅H₆S
Kookpunt: 115…117 °C
Smeltpunt: –69 °C
Dichtheid: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005470
CAS nummer: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN: 1993
ADR: 3,II