2-Chlorothiophene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10138-100G OR10138-5G OR10138-25G
APOSOR10138-100GEA 76 EUR
APOSOR10138-100G APOSOR10138-5G APOSOR10138-25G
2-Chlorothiophene 98%
2-Chlorothiophene
Formule: C₄H₃ClS
Kookpunt: 127…129 °C
Smeltpunt: –72 °C
Dichtheid: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 23 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005421
CAS nummer: 96-43-5
EINECS: 202-505-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III