2,4,6-Trichlorobenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1014-1G OR1014-5G
APOSOR1014-1GEA 43.8 EUR
APOSOR1014-1G APOSOR1014-5G
2,4,6-Trichlorobenzenesulphonamide
2,4,6-Trichlorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₄Cl₃NO₂S
Smeltpunt: 179…181 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00955746
CAS nummer: 28460-30-2