3-Thiophenemethanol 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Thienylmethanol, Thiophen-3-ylmethanol, Thiophen-3-methanol
OR10141-1G OR10141-25G OR10141-5G
APOSOR10141-1GEA 22 EUR
APOSOR10141-1G APOSOR10141-25G APOSOR10141-5G
3-Thiophenemethanol 98+%
3-Thiophenemethanol
Formule: C₅H₆OS
Kookpunt: 86…88 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014534
CAS nummer: 71637-34-8
EINECS: 275-741-8