Thiophene-2-ethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Thiophen-2-yl)ethanamine, 2-(2-Aminoethyl)thiophene
OR10144-100G OR10144-25G
APOSOR10144-100GEA 54.1 EUR
APOSOR10144-100G APOSOR10144-25G
Thiophene-2-ethylamine
Thiophene-2-ethylamine
Formule: C₆H₉NS
MW: 127.21 g/mol
Kookpunt: 201 °C
Dichtheid: 1.087 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051495
CAS nummer: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
UN: 2735
ADR: 8 III