2-Acetylbenzo[b]thiophene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Acetylbenzothiophene
OR10146-100G OR10146-25G
APOSOR10146-100GEA 125 EUR
APOSOR10146-100G APOSOR10146-25G
2-Acetylbenzo[b]thiophene 98%
2-Acetylbenzo[b]thiophene
Formule: C₁₀H₈OS
Smeltpunt: 89…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00090217
CAS nummer: 22720-75-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III