2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
OR10148-50G OR10148-100G OR10148-500G
APOSOR10148-50GEA 22 EUR
APOSOR10148-50G APOSOR10148-100G APOSOR10148-500G
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Formule: C₆H₄O₄S
Smeltpunt: 355…360 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016896
CAS nummer: 4282-31-9
EINECS: 224-284-2