2-Chloro-3-methylthiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10152-100G OR10152-25G OR10152-500G
APOSOR10152-100GEA 58.4 EUR
APOSOR10152-100G APOSOR10152-25G APOSOR10152-500G
2-Chloro-3-methylthiophene
2-Chloro-3-methylthiophene
Formule: C₅H₅ClS
MW: 132.61 g/mol
Kookpunt: 147…149 °C
Dichtheid: 1.211 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00130083
CAS nummer: 14345-97-2
UN: 1993
ADR: 3 III