5-Chloro-2-thenoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10153-100G OR10153-25G OR10153-5G
APOSOR10153-100GEA 0 EUR
APOSOR10153-100G APOSOR10153-25G APOSOR10153-5G
5-Chloro-2-thenoic acid
5-Chloro-2-thenoic acid
Formule: C₅H₃ClO₂S
Smeltpunt: 154…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041426
CAS nummer: 24065-33-6