3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10155-100G OR10155-25G
APOSOR10155-100GEA 99.3 EUR
APOSOR10155-100G APOSOR10155-25G
3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 90%
3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₆H₆OS
Kookpunt: 215 °C
Dichtheid: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005430
CAS nummer: 5834-16-2
EINECS: 227-418-8