4-Bromothiophene-2-carbaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
OR10158-100G OR10158-25G
APOSOR10158-100GEA 65.8 EUR
APOSOR10158-100G APOSOR10158-25G
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde 98%
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₅H₃BrOS
Kookpunt: 114…115 °C/11mmHg
Smeltpunt: 44…48 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005431
CAS nummer: 18791-75-8