4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1016-10G OR1016-5G
APOSOR1016-10GEA 502 EUR
APOSOR1016-10G APOSOR1016-5G
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonamide
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₄BrCl₂NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094616
CAS nummer: 351003-55-9