2,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1017-1G OR1017-5G
APOSOR1017-1GEA 101 EUR
APOSOR1017-1G APOSOR1017-5G
2,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
2,4-Dichlorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅Cl₂NO₂S
Smeltpunt: 179…181 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094617
CAS nummer: 20532-15-4