2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methylindole-3-carboxaldehyde, 3-Formyl-2-methylindole
OR10175-1G OR10175-25G OR10175-5G
APOSOR10175-1GEA 22 EUR
APOSOR10175-1G APOSOR10175-25G APOSOR10175-5G
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₉NO
Smeltpunt: 200…205 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00012077
CAS nummer: 5416-80-8
EINECS: 226-512-6