Indole-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1H-Indole-5-carbonitrile, 5-Cyanoindole, 5-Cyano-1H-indole
OR10181-25G
OR10181-5G
APOSOR10181-25GEA
38
EUR
APOSOR10181-25G
APOSOR10181-5G
Indole-5-carbonitrile
Indole-5-carbonitrile
Formule:
C₉H₆N₂ Smeltpunt: 106…108 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005669 CAS nummer: 15861-24-2 EINECS: 239-986-4 |