5-Hydroxyindool 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10182-100G OR10182-25G OR10182-5G
APOSOR10182-100GEA 438 EUR
APOSOR10182-100G APOSOR10182-25G APOSOR10182-5G
5-Hydroxyindool 98%
5-Hydroxyindool
Formule: C₈H₇NO
Smeltpunt: 106…111 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005677
CAS nummer: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6