Indole-5-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR10183-25G
OR10183-100G
APOSOR10183-25GEA
96.4
EUR
APOSOR10183-25G
APOSOR10183-100G
Indole-5-carboxylic acid 98%
Indole-5-carboxylic acid
Formule:
C₉H₇NO₂ Smeltpunt: 208…213 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005678 CAS nummer: 1670-81-1 EINECS: 216-799-6 |