5-Methoxyindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
OR10184-25G OR10184-5G OR10184-100G
APOSOR10184-25GEA 43.8 EUR
APOSOR10184-25G APOSOR10184-5G APOSOR10184-100G
5-Methoxyindole
5-Methoxyindole
Formule: C₉H₉NO
Kookpunt: 176…178 °C/17mmHg
Smeltpunt: 52…58 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005674
CAS nummer: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3