5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10185-100G OR10185-25G OR10185-5G
APOSOR10185-100GEA 0 EUR
APOSOR10185-100G APOSOR10185-25G APOSOR10185-5G
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C10H9NO2
Smeltpunt: 179…184 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005623
CAS nummer: 10601-19-1
EINECS: 234-220-5