Ethyl indole-2-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Carbethoxyinole, Ethyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-Carboxylic Acid Ethyl Ester
OR10188-25G OR10188-5G
APOSOR10188-25GEA 24.9 EUR
APOSOR10188-25G APOSOR10188-5G
Ethyl indole-2-carboxylate 98%
Ethyl indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Smeltpunt: 122…125 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005609
CAS nummer: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4