Indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10189-100G OR10189-25G OR10189-500G
APOSOR10189-100GEA 43.8 EUR
APOSOR10189-100G APOSOR10189-25G APOSOR10189-500G
Indole
Indole
Formule: C₈H₇N
Kookpunt: 253…254 °C
Smeltpunt: 52…54 °C
Dichtheid: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 121 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005607
CAS nummer: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III