Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-carboxylic Acid Methyl Ester
OR10191-100G OR10191-25G
APOSOR10191-100GEA 60 EUR
APOSOR10191-100G APOSOR10191-25G
Methyl Indole-2-carboxylate 97%
Methyl Indole-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₂
Smeltpunt: 151…153 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00460779
CAS nummer: 1202-04-6
EINECS: 214-861-7