4-Hydroxyindool
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10198-5G OR10198-1G OR10198-25G
APOSOR10198-5GEA 49.7 EUR
APOSOR10198-5G APOSOR10198-1G APOSOR10198-25G
4-Hydroxyindool
4-Hydroxyindool
Formule: C₈H₇NO
Kookpunt: 150 °C/4mmHg
Smeltpunt: 97…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005667
CAS nummer: 2380-94-1