5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10207-25G OR10207-100G
APOSOR10207-25GEA 172 EUR
APOSOR10207-25G APOSOR10207-100G
5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
5-Chloro-2,3,3-trimethyl-3H-indole
Formule: C₁₁H₁₂ClN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00126966
CAS nummer: 25981-83-3