7-Hydroxyindool 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10209-1G OR10209-5G
APOSOR10209-1GEA 117 EUR
APOSOR10209-1G APOSOR10209-5G
7-Hydroxyindool 97%
7-Hydroxyindool
Formule: C₈H₇NO
Smeltpunt: 84…88 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00152102
CAS nummer: 2380-84-9