4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR1021-1G OR1021-5G OR1021-10G
APOSOR1021-1GEA 262 EUR
APOSOR1021-1G APOSOR1021-5G APOSOR1021-10G
4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine 95+%
4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine
Formule: C₁₀H₅Cl₃N₂
Smeltpunt: 163…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06800550
CAS nummer: 68240-46-0