Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(1H)-one 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1022-10G OR1022-1G OR1022-5G
APOSOR1022-10GEA 1250 EUR
APOSOR1022-10G APOSOR1022-1G APOSOR1022-5G
Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(1H)-one 95+%
Imidazo[1,2-c]pyrimidin-5(1H)-one
Formule: C₆H₅N₃O
Smeltpunt: 280…281 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06800801
CAS nummer: 849035-92-3