1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1027-1G OR1027-5G
APOSOR1027-1GEA 476 EUR
APOSOR1027-1G APOSOR1027-5G
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06801138
CAS nummer: 49850-62-6