2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1028-1G OR1028-5G
APOSOR1028-1GEA 162 EUR
APOSOR1028-1G APOSOR1028-5G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyrazine
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyrazine
Formule: C₇H₆N₄
Smeltpunt: 171…174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02579320
CAS nummer: 849924-97-6