5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR102840-1G OR102840-25G OR102840-5G
APOSOR102840-1GEA 24.9 EUR
APOSOR102840-1G APOSOR102840-25G APOSOR102840-5G
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅NO₅
Smeltpunt: 279…284 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060513
CAS nummer: 10242-12-3