5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR102841-25G OR102841-5G
APOSOR102841-25GEA 601 EUR
APOSOR102841-25G APOSOR102841-5G
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid 97%
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060512
CAS nummer: 10242-10-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable