2-(Chloromethyl)benzoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR103007-1G OR103007-250MG OR103007-5G
APOSOR103007-1GEA 74.6 EUR
APOSOR103007-1G APOSOR103007-250MG APOSOR103007-5G
2-(Chloromethyl)benzoxazole
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Formule: C₈H₆ClNO
Kookpunt: 75 °C/0,15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664964
CAS nummer: 41014-43-1